Learn More
OPTIZYME™ XbaI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
10.000 E
2000 E
Konzentration:
10 U/μl
50 U/μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...T^C T A G A...3'
3'...A G A T C^T...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 50 Bis 100 %
- Puffer 2: 50 Bis 100 %
- Puffer 3: 20 Bis 50 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 7 mM 2-Mercaptoethanol, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit XbaI ligiert und erneut geschnitten werden.
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an XbaI erforderlich.
Hinweise:
- XbaI wird durch überlappende Dam-Methylierung blockiert.
- Zur Vermeidung einer Dam-Methylierung, verwenden Sie einen dam-/dcm-Stamm.
Methylierungseffekte:
Dam: Kann überlappen – blockiert
- 5'...TCTAGm6A TC...3'
- 3'...AGATC Tm6AG...5'
- (Schneiden ist blockiert)
CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
EcoBI: Nie überlappend – keine Auswirkung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 50 U/μl |
| Komponenten | 10X OPTIZYME™ Puffer 4 |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zeigt die Ligationseffizienz von DNA-Fragmenten an, die durch die Verdauung mit Restriktionsenzymen erzeugt wurden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4), 100 mM KCl, 7 mM 2-Mercaptoethan, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Menge | 10.000 E |
| Schnittstelle | T.CTAGA |
| Produkttyp | XbaI |
| Form | Flüssig |