Learn More
Gibco™ OptiPRO™ SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076129
Click to view available options
Menge:
100 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10569520
Marke: Gibco™ 12309050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
OptiPRO™ SFM
OptiPRO™ SFM ist ein serumfreies Kulturmedium ohne tierische Bestandteile für das Wachstum verschiedener von Nieren abgeleiteten Zelllinien, einschließlich MDBK, MDCK, PK-15 und VERO, für die Produktion von Viren oder rekombinanten Proteinen. Außerdem können mit OptiPRO™ SFM weitere Zelllinien, wie Hela, BHK-21 und COS-7, erfolgreich kultiviert werden. Vorteile von Gibco™ OptiPRO™ SFM:
  • Serumfreie Niedrigprotein-Formulierung ohne tierische Bestandteile
  • Direkte Anpassung an zahlreiche häufig genutzte Zelllinien
    serumfreie, proteinarme Formulierung ohne Produkte tierischen Ursprungs
    Gibco™ OptiPRO™ SFM ist mit einer sehr niedrigen Proteinkonzentration (<10 μ g/ml) formuliert. Dies ermöglicht eine einfachere Aufreinigung Ihres rekombinanten Proteins.
    Direkte Anpassung an zahlreiche häufig genutzte Zelllinien
    Gibco™ OptiPRO™ SFM wurde zur Kultivierung von Nierenzellinien wie MDCK, MDBK, VERO und PK-15 entwickelt. Darüber hinaus hat OptiPRO™ SFM erfolgreich andere Zelllinien wie Hela, BHK-21 und COS-7 entwickelt, sodass ein einziges Medium für mehrere Zelllinien geeignet ist.
    Produktverwendung
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren.
    cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
    Zur Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette stellen wir Gibco™OptiPRO™ SFM in zwei separaten Einrichtungen in Grand Island, New York und Schottland, Großbritannien, her. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen und sind ISO 13485-zertifiziert und bei der FDA als Hersteller medizinischer Geräte registriert.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum
    Konzentration 1 X
    Form Flüssig
    Produkttyp Serumfreies Medium
    Serum Level Serumfrei
    Mit Additiven Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Thymidin, Hypoxanthin
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Produktlinie Gibco
    Menge 100 mL
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Format Flasche(n)
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
    Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
    Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
    Culture Type Suspensions-Zellkultur