Learn More
Gibco™ OptiPRO™ SFM
OptiPRO™ SFM
Marke: Gibco™ 12309050
31.99 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
OptiPRO™ SFM ist ein serumfreies Kulturmedium ohne tierische Bestandteile für das Wachstum verschiedener von Nieren abgeleiteten Zelllinien, einschließlich MDBK, MDCK, PK-15 und VERO, für die Produktion von Viren oder rekombinanten Proteinen. Außerdem können mit OptiPRO™ SFM weitere Zelllinien, wie Hela, BHK-21 und COS-7, erfolgreich kultiviert werden. Vorteile von Gibco™ OptiPRO™ SFM:serumfreie, proteinarme Formulierung ohne Produkte tierischen Ursprungs
Gibco™ OptiPRO™ SFM ist mit einer sehr niedrigen Proteinkonzentration (<10 μ g/ml) formuliert. Dies ermöglicht eine einfachere Aufreinigung Ihres rekombinanten Proteins.
Direkte Anpassung an zahlreiche häufig genutzte Zelllinien
Gibco™ OptiPRO™ SFM wurde zur Kultivierung von Nierenzellinien wie MDCK, MDBK, VERO und PK-15 entwickelt. Darüber hinaus hat OptiPRO™ SFM erfolgreich andere Zelllinien wie Hela, BHK-21 und COS-7 entwickelt, sodass ein einziges Medium für mehrere Zelllinien geeignet ist.
Produktverwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren.
cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
Zur Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette stellen wir Gibco™OptiPRO™ SFM in zwei separaten Einrichtungen in Grand Island, New York und Schottland, Großbritannien, her. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen und sind ISO 13485-zertifiziert und bei der FDA als Hersteller medizinischer Geräte registriert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum | |
Suspensions-Zellkultur | |
Serumfreies Medium | |
Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Thymidin, Hypoxanthin | |
Niedrig | |
Keine Antibiotika | |
100 mL |
HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO | |
1 X | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin | |
Flasche(n) | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3064199 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451723 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2187161 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2445645 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451087 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
4Stunden
17Minuten
59Sekunden
18