Learn More
Thermo Scientific™ Optionen und Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ 150i und 240i CO2-Inkubatoren, Satz mit 3 Heratrays aus Edelstahl (autoklavierbar), zur Verwendung mit Heracell 150i
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Heracell 150i
Marke: Thermo Scientific™ 50051913
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Heracell 150i
Typ: Heratray Einschub 1/3 Breite aus Edelstahl für Heracell 150iSpezifikation
Autoklavierbar | |
LED | |
Tablett | |
0,84 cm |
Heracell 150i | |
Edelstahl | |
0,33 in. |