Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC-Kapillarsäule
820.00 € - 1475.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Stationäre Phase | Optima™ XLB |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren |
Typ | GC Kapillarsäule |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12412840
|
Macherey-Nagel™
725850.30 |
30 m |
820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12422840
|
Macherey-Nagel™
725850.60 |
60 m |
1475.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
0,4 mm | |
Optima™ XLB | |
GC Kapillarsäule | |
340°bis 360 °C | |
Je 1 |
0,25 mm | |
Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,25 μm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC-Kapillarsäule