Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726600.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10737472
  • 1050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
Gehäuse G16
240°bis 250 °C
60 m
GC Kapillarsäule
Optima™ WAX
GC, Wässrige Lösungen
0,25 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule > Länge:60m; Innendurchmesser:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um