Learn More
Optima™ LC/MS-Lösungsmittel Starterkit, enthält 1 l Acetonitril, 1 l Methanol, 1 l Ipa und 1 l Wasser Optima™ LC/MS-Qualität
Starterkit mit Reagenzien und Braunglasflasche zur Entwicklung der mobilen Phase für LC/MS
Marke:  Fisher Chemical LCMSKIT
252.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11988379
  • 370.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Starterkit enthält eine 1 L-Flasche aus braunem Glas für jedes der folgenden Reagenzien:
    • A955-1, Optima LC/MS Acetonitril
    • A456-1, Optima LC/MS Methanol
    • A461-1, Optima LC/MS IPA
    • W6-1, Optima LC/MS Wasser
  • Eine leere 1 L-Flasche aus braunem Glas ist im Lieferumfang enthalten, um Reagenzien für die mobile Phase zu mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Box
Erstellen einer mobilen Phase
Starterkit für LC/MS-Lösungsmittel
Name des Produkts
Optima™ LC/MS-Lösungsmittel Starterkit, enthält 1 l Acetonitril, 1 l Methanol, 1 l Ipa und 1 l Wasser Optima™ LC/MS-Qualität > 1 Box