Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726314.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G27 | |
340 °C | |
50 m |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Optima™ 5 | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur