Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726934.15
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10194701
  • 384.00 € / 15 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
G27
340 °C
15 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
OPTIMA™ 5
GC
5 μm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule > Länge: 15 mm, Innendurchmesser: 0,32mm; Filmstärke: 5 um