Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726809.60
986.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G27 | |
340 °C | |
60 m |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Optima™ 5 | |
Gaschromatographie (GC) | |
3 μm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule > Länge:60m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 3um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur