Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726325.50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012871
  • 1060.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0,32 mm
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 5
340 °C
50 m
Gehäuse G27
0,5 mm
GC
1 μm