Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 340°bis 360 °C |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Menge | Je 1 |