Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726911.50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10062991
  • 980.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0,25 mm
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 5
340 °C
50 m
Gehäuse G27
0,4 mm
GC
0,1 μm