Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC-Kapillarsäule
605.00 € - 1155.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Optima™ 240 |
---|---|
Typ | GC Kapillarsäule |
Temperaturbereich | 260°bis 280 °C |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10124941
|
Macherey-Nagel™
726089.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10526331
|
Macherey-Nagel™
726091.25 |
25 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10452042
|
Macherey-Nagel™
726090.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10125181
|
Macherey-Nagel™
726091.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10317971
|
Macherey-Nagel™
726095.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,35 μm |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10236941
|
Macherey-Nagel™
726089.50 |
50 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1005.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10419551
|
Macherey-Nagel™
726091.50 |
50 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10052891
|
Macherey-Nagel™
726096.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10462042
|
Macherey-Nagel™
726090.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10611112
|
Macherey-Nagel™
726091.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10144701
|
Macherey-Nagel™
726096.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1155.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Optima™ 240 | |
GC Kapillarsäule | |
260°bis 280 °C | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC-Kapillarsäule