Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726871.60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
260°bis 280 °C | |
60 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 210 | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule > Länge:60m; Innendurchmesser:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur