Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726874.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10368441
  • 1050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
260°bis 280 °C
60 m
GC Kapillarsäule
Optima™ 210
Gaschromatographie (GC)
0,5 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule > Länge:60m; Innendurchmesser:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um