Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726318.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10144561
  • 646.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
Gehäuse G46
300°bis 320 °C
30 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 1701
Gaschromatographie (GC)
0,25 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um