Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726205.15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Specifications
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°bis 360 °C | |
15 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 1 MS | |
GC/MS, ECD, Allgemeine Analysen auf Trace-Ebene | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule > ID:0,25mm, Länge:15m
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction