Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726202.60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°bis 360 °C | |
60 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 1 MS | |
GC/MS, ECD, Allgemeine Analysen auf Trace-Ebene | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule > ID:0,32mm, Länge:60m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur