Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC-Kapillarsäule
559.00 € - 1630.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Optima™ 1 MS Accent |
---|---|
USP-Typ | G1, G2, G38 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren |
Typ | GC Kapillarsäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12482810
|
Macherey-Nagel™
725805.15 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
559.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492810
|
Macherey-Nagel™
725805.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12412820
|
Macherey-Nagel™
725806.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12462810
|
Macherey-Nagel™
725802.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
882.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12442810
|
Macherey-Nagel™
725801.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12432820
|
Macherey-Nagel™
725807.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
882.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12452810
|
Macherey-Nagel™
725801.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
1385.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12402820
|
Macherey-Nagel™
725805.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1475.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12422820
|
Macherey-Nagel™
725806.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1475.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472810
|
Macherey-Nagel™
725802.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12442820
|
Macherey-Nagel™
725807.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Optima™ 1 MS Accent | |
Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol MS-Detektoren | |
Gaschromatographie (GC) | |
Je 1 |
G1, G2, G38 | |
GC Kapillarsäule | |
360 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC-Kapillarsäule