Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Artikelnummer. 10535302 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10535302
Marke: Macherey-Nagel™ 726802.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 1
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
Temperaturbereich 340°bis 360 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1