Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Produkttyp: Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
- Beschreibung: Visier aus Polycarbonat mit Silikonrahmen, freiem Gesichtsfeld und Ausatemventil. Integrierte Kunststoffmembran
- Kassette/Filter: Bajonettfilter der N-Serie (nur EN141 oder EN143 Klasse 1 oder 2 zert. Honeywell Filter)
- Objektivtyp: Volllinse
- Material (Sichtscheibe): Polycarbonat
- Form des Gurtsystems: Kopfgurtsystem mit fünf Bändern und einstellbaren Schnellverschluss-Schnallen
- Zertifizierungen/Konformität: EN136:1998, CE PSA-Kat.: 3, QA: ISO 9001/2000
- Zur Verwendung mit (Anwendung): Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie, Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
| Kartusche/Filter | Bajonettfilter der N-Serie (nur EN 141- oder EN 143-zertifizierte Honeywell Filter der Klasse 1 oder 2) |
| Zertifizierung/Konformität | EN 136:1998, EG PSA-Kategorie: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-Zertifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EG-Bescheinigung: 0070-236-079-06-06-0023, Konformitätserklärung: INRS – 1715231 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske |
| Größe | Groß |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Material der Schutzmaske | Silikon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie, Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit EN 141- oder EN 143-zertifizierten Sperian-Filtern der Klasse 1 oder 2 |
| Mehr anzeigen |