Learn More
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10674973 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.5 bis 200 μl
10 bis 1000 μl
100 bis 5000 μl
5 bis 350 μl
50 bis 1200 μl
5 bis 350 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbcode:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Orange
Violett
Länge (metrisch):
3.15 cm
5.1 cm
5,4 cm
5.4 cm
7.15 cm
9 cm
15 cm
Packungsgröße:
50 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10674973
Marke: Sartorius 780304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Einzelgestellte sorgen für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
  • Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
  • Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
  • Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
Erfüllen die höchsten Standards
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
  • Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
    • Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
  • Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
  • Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar
Mit der Optiload Funktion bei Sartorius Pipetten und mehr kompatibel:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
  • Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
  • Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 5000 μl
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Unsteril
Farbe Grün
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 5.9 Zoll
Länge (metrisch) 15 cm
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001, ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Optifit Spitze
Produkttyp Non-filtered Tips
Farbcode Grün
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Picus
Skala No
Produktlinie Optifit
Material Polypropylen