Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke: Sartorius LH-780316
64.09 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
- Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Die Nachfüllpackungen sind zertifiziert DNase-, RNase und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Die Verpackung und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können verbrannt werden
- In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
- Nachfüllpackungen – zertifizierte Reinheit und umweltfreundliche Verpackungen
- Nachfülltürme – platzsparend und umweltfreundlich
- Mengenkartons – umweltfreundliche Mengenpackungen
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
1.000 bis 10.000 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
10 mL | |
Optifit Spitze | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Rot | |
15.5 cm | |
Autoklavieren bei 121 °C | |
Bulk, Bagged | |
Bulk in Box | |
Rot | |
Sartorius Proline™ Plus, Sartorius mLINE™, Sartorius eLINE™, Sartorius Picus™ | |
Optifit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30