Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
GREENER_CHOICE
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke:  Sartorius 790012
69.19 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24150" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12449750
  • 109.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
  • Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
  • Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
  • Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
Mit der Optiload Funktion bei Sartorius Pipetten und mehr kompatibel:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
  • Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
  • Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Erfüllen die höchsten Standards
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
  • Die Nachfüllpackungen sind zertifiziert DNase-, RNase und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
  • Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
    • Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
  • Die Verpackung und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können verbrannt werden
  • In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
    • Nachfüllpackungen – zertifizierte Reinheit und umweltfreundliche Verpackungen
    • Nachfülltürme – platzsparend und umweltfreundlich
    • Mengenkartons – umweltfreundliche Mengenpackungen
  • Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
  • Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 10 μl
Unsteril
Autoklavierbar
3.15 cm
Autoklavieren bei 121 °C
Racks
Refill Tower
Grau
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Optifit
Ungefiltert
Grau
1.24 in.
CE, ISO 9001, ISO 13485
3 to 10 μL
Optifit Spitze
Non-filtered Tips
Single-use
No