Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke:  Sartorius 791003
78.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11542934
  • 97.10 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 1000 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
7.15 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
1000 μL
Pipettenspitze
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polypropylen
Ungefiltert
Transparent
2.81 Zoll
CE, ISO 9001, ISO 13485
Vorsterilisiert
Racks
Refill Pack
Blau
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Optifit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer502033510 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/03/2025 Catalog Number791003
Chargennummer502011066 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/01/2025 Catalog Number791003
Chargennummer501956079 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/10/2024 Catalog Number791003
Chargennummer501898097 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2024 Catalog Number791003
Chargennummer501841703 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/06/2024 Catalog Number791003
Name des Produkts
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung > 10 bis 1000 μl; 71,5 mm l; blau; vorsterilisiert; Nachfüllpackung; Menge: 10 x 96