Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke:  Sartorius 791002
70.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10443802
  • 111.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 1000 μl
Unsteril
Autoklavierbar
7.15 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
1000 μL
Optifit Spitze
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polypropylen
Ungefiltert
Blau
2.81 Zoll
CE, ISO 9001, ISO 13485
Autoklavieren bei 121 °C
Racks
Refill Pack
Blau
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Optifit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer502073266 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog Number791002
Chargennummer502051915 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number791002
Chargennummer502033512 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/02/2025 Catalog Number791002
Chargennummer502014471 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number791002
Chargennummer502002477 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number791002
Name des Produkts
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung > 10 bis 1000 μl; Länge 71,5 mm, blau, nicht steril; Nachfüllpackung; Menge: 10 x 96