Learn More
Sartorius Optifit 10 bis 1000 μl-Spitzen mit weiter Bohrung, Einzelboxen
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload Funktion von Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipettierern, wodurch sich Ansetzen und Abwurf der Spitzen ergonomisch und problemlos gestalten.
- Präzisionsgefertigte Spitzen
- Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
- Herstellung im Reinraum entsprechend ISO 8
- Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Als E-Strahl-vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
- Luftdichte Kunststoffverpackung um das Gestell gewährleistet Reinheit bei Transport und Lagerung (Kunststoffverpackungsmaterial ist normaler Abfall)
- Die Spitzentabletts sind farbcodiert und ermöglichen so die Zuordnung zum passenden farbcodierten Pipettierer
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 bis 1000 μl |
| Gefiltert | Non-filtered |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.69 in. |
| Länge (metrisch) | 6.85 cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Mehr anzeigen |