Learn More
Sartorius™ OptiFit™ 1-10 ml-Spitzenschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15886501 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15886501
Marke: Sartorius™ LH780314
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Optifit-Spitzen bieten perfekten Sitz und auslaufsichere Abdichtung auf Sartorius-Pipetten für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit.
  • Ohne Filter
  • 1 bis 10 ml Kapazität, 155 mm Länge, 35 Spitzen pro Tablett
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Ermöglicht eine ergonomische Montage und Abdichtung mit Genauigkeit und Präzision
  • Kompatibel mit der Optiload-Funktion in Sartorius Picus™ NXT-, Picus eLINE™-, mLINE™- und Proline™ Plus-Pipetten
  • Reinheits-zertifiziertes Spitzengestell
  • Farbcodiert für eine einfache Anpassung mit einer entsprechenden farbcodierten Pipette
  • Strenge Qualitätsstandards nach ISO 9001 und ISO 13485
  • Getestet auf DNase, RNase und Endotoxine pro Spitzencharge
  • Umweltfreundliche Materialien, die in Spitzen und Tabletts verwendet werden, sind 100 % wiederverwertbar oder können als Energieabfall verbrannt werden
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C, bei 1 bar, für 20 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Transparent
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 155 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, 13485
Reinigungsnachweise Reinraumbedingungen gemäß ISO 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Format Rack
Spitzenform Universal
Verpackung Einzeltablett
Menge 35/Tablett
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Rot
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala No
Produktlinie Optifit
Material Polypropylen