missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Deckgläser für Zählkammern und Hämacytometer

Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser mit 0,4 mm Stärke für Zählkammern und Hämacytometer zum Abdecken der Zellsuspensionen in Zählkammern.

Marke:  Marienfeld Superior™ 0350000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15660kg

Artikelnummer. 10595892

  • 235.19 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus optischem Spezialglas
  • Gebrauchsfertig
  • Kanten geschliffen und poliert
  • Zusätzlicher Nutzen: Durch die hervorragende Schliffqualität der kanten gelingen mit diesen Hämacytometer-Deckgläsern Blutausstriche besonders gut
  • Einzeln verpackt in Polybeuteln, 10 Stück in einer Plastikschachtel, 10 Plastikschachteln in einer Schiebeschachtel
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation

Spezifikation

Deckglas
20 x 26 mm
Zählkammern und Haemacytometer
0,4 mm
Kanten geschliffen und poliert
100
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote