Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12087549
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12087549
Marke: Gibco™ 31985054
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine reduzierte Supplementation von fötalem Rinderserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Wachstumsrate oder Morphologie ermöglicht. OPTi-MEM™ I Medium wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen. Opti-MEM™ I Medium kann mit einer Vielzahl an Zellen in Suspension sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, und primären Fibroblasten verwendet werden. Wir bieten eine Vielzahl an OPTi-MEM™ I Modifikationen für eine Vielzahl an Zellkulturanwendungen an. Die vollständige Formulierung ist streng vertraulich. Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen Kundendienst.
Verwendung von Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium ist ein einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält. Diese Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumsupplementation um mindestens 50 %. Opti-MEM™ I Medium verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2.4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5–10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Opti-MEM™ I wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir auch ein identisches Opti-MEM™ I-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island hergestellt wird. Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Serum-reduziertes Medium
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur, Transfektion
Menge 10 x 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 7,0 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Opti-Mem™ Serum-reduziertes Medium, 10 x 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Haltbarkeit 18 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen, Transfektionen