Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine Reduzierung der Supplementation von fötalem Kälberserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Wachstumsrate oder Morphologie ermöglicht.
21.90 € - 104.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | SP2, AE-1, CHO, BHK-21 und HEK |
Zelltyp | Primäre Fibroblasten |
Klassifikation | Menschlicher Ursprung |
Konzentration | 1 X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15392402
![]() |
Gibco™
31985070 |
500 mL |
104.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10149832
![]() |
Gibco™
31985062 |
100 mL |
21.90 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Opti-MEMI Medium wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen. Opti-MEM I Medium kann mit einer Vielzahl von Zellen in Suspension sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK und primären Fibroblasten verwendet werden.
- Opti-MEM wurde folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin und Phenolrot
- Einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält
- Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumsupplementation um mindestens 50 %
- Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,4 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur, Plasmid-Transfektion, RNAi-Transfektion, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, shRNA- und miR RNAi-Plasmid-Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Fibroblasten | |
1 X | |
Opti-MEM I | |
Sterile-filtered | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
SP2, AE-1, CHO, BHK-21 und HEK | |
Menschlicher Ursprung | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Phenolrot | |
Gibco™, Opti-MEM™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.