Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ oben offene Verschlüsse mit Septum, 24-414 mm, verklebte Septen, Bulkware
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Septumverschlüsse haben ein eingegossenes 0.045 in. dickes Septum.
Marke:  Thermo Scientific™ 297-2400UB
39.14 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15384835
  • 49.45 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septumverschlüsse haben ein eingegossenes 0,045 Zoll dickes Septum.Dieselben hochwertigen Septumkappen wie bei unseren Thermo Scientific VOA-Fläschchen, Septumflaschen und Septumgläsern.Sie sind so verarbeitet, dass sie die EPA-Leistungsstandards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.
  • Offene Kappe aus weißem Polypropylen mit geklebtem Silikonseptum mit PTFE-Einlage
  • Das Septum ist fest mit der Kappe verbunden
  • Bestell-Nr. 297-2414 ist eine oben offene Kappe ohne Septum und kann mit Thermo Scientific losen Septen mit 24 mm Durchmesser verwendet werden
  • Hergestellt zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für flüchtige organische Analysen
Inhalt:
Nur Kappe
Kompatibel mit:
Für die Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen, -Flaschen und -Gefäßen. 297-2414 Verschlüsse sind kompatibel mit losen Septen Bestell- Nr. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP und S24-400-S2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VOA
Oben offene Septumkappe
24
Unbehandelt
Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
Rund
PTFE
24 bis 400 mm
Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Weiß
Polypropylen
Silikon/PTFE
Verklebte 0.060 in.-Septen aus Silikon mit dünner PTFE-Dichtungseinlage
Ja
Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Polypropylen
24 mm
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.