Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 11501034 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 mL
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 11501034
Marke: Thermo Scientific™ TS13218
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
  • Passend für Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen
  • Zur Verwendung mit Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für Reacti-Vials (3 und 5 ml), 40-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss
Volumen (metrisch) 3 ml
Typ Schraubkappe, oben offen
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Reacti-Vials mit 3 und 5 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.