Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17298820
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,4 ml
1400 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verpackung:
10 Klappdeckel-Racks mit 96 Röhrchen/Karton
Großpackung, 1.000/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 17298820
Marke: Thermo Scientific™ 3792WP1DBR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side.
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side. Tubes are available in bulk packs or in barcoded latch racks. Barcoded latch racks feature a linear barcode, 2D barcode, and human readable rack identification on three sides of the rack. Use in combination with Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DurSeal capping systems and the Thermo Scientific™ VisionMate™family of barcode readers.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Ein eindeutiger 2D-Barcode wird auf den Boden jedes oben offenen Polypropylenröhrchens gelasert, um Proben sicher erkennen und verfolgen zu können.
  • Nicht-proprietäre 2D-Codes können in weniger als einer Sekunde mit VisionMate High Speed gescannt werden, um eine schnelle Dekodierung und Probenverfolgung zu ermöglichen.
  • Die Röhrchen sind mit einem linearen Barcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode für die ultimative Probennachverfolgung versehen
Robuste Lagergestelle
  • Oben offene Matrix-Lagerröhrchen mit 2D-Barcode werden im 96-Format in einem speziell gestalteten, stapelbaren ANSI-Format geliefert.
  • Die Klappdeckelgestelle sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch.
  • Das Design der Klappdeckel-Boxen eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank einem Deckel, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
  • Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden, das heißt diese Röhrchen mit 2D-Code sind auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt.
  • Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen.
  • Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit Ihrer Proben zu gewährleisten.
Zuverlässiges Lager-Nachverfolgungssystem für jedes Labor
  • Zur Erfüllung aller Lagerungsanforderungen sind die Röhrchen mit verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten, einschließlich fester und vorgeschlitzter DuraSeals™ und SepraSeals erhältlich.
  • Abhängig von Ihrer Datenbank und Ihren Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit sind auch kundenspezifische 2D-Codierungen möglich.
  • Die Röhrchen mit 2D-Code passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, sodass Ihr Lagerplatz optimal genutzt werden kann.
Empfohlen für
  • Abruf einzelner Proben, sofortige Probenidentifizierung
  • Sichere Identifizierung archivierter Proben
  • Sicherer Versand von Proben
  • Lagerung von Proben
  • Nachverfolgung von Proben
Angaben zum Recycling
Matrixröhrchen, Röhrchengestelle und Klappdeckel bestehen aus Polypropylen-Copolymer und sind in entsprechenden Anlagen recycelbar. Bitte recyceln Sie nur saubere, trockene Komponenten, die von Gefahrstoffen und Rückständen dekontaminiert wurden. Die orangefarbenen Nylongestellriegel müssen vom Röhrchengestell entfernt und vor dem Recycling des Röhrchengestells entsorgt werden. Tipp: Die orangefarbenen Riegel können relativ einfach mit einer Zange entfernt werden.
Matrix-Röhrchen werden in deutlich beschrifteten Pappkartons geliefert.  Bitte recyceln Sie die Pappkartons und die Einsätze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Storage Tube (Open Top)
Beschreibung 2D-Barcode, linearer 1D-Strichcode, Rack mit Codierung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1400 μl
Bodenform V-Boden
Zur Verwendung mit (Anwendung) RUO
Verpackung 10 Klappdeckel-Racks mit 96 Röhrchen/Karton
Form V-Boden
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) +25 °C° bis -195 °C°
Temperaturbereich (angloamerikanisch) +77 °F bis -319 °F
Barcode Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Produktlinie Matrix
Sterilität Steril
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Verpackungsmenge 10 Klappdeckel-Gestelle mit 96 Röhrchen/Karton
DNase-frei Ja