Learn More
Köttermann Offener, hoher Lagerschrank
Die offene Bauweise dieses hohen Lagerschranks ermöglicht einen einfachen Zugang zu gelagerten Geräten und Utensilien.
Marke: Köttermann 301-00033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
- Die offene Vorderseite bietet einfachen Zugriff auf gelagerte Gegenstände
Spezifikation
Weiß | |
Große Aufbewahrung | |
Keine | |
Lagerung | |
Keine | |
Keine | |
Nein |
Nein | |
350 x 600 x 1920 mm | |
Epoxidbeschichtet | |
Keine | |
4 | |
46,4 kg | |
Stahl |