Learn More
Köttermann Offener, mobiler Schrank
Artikelnummer. 17362109
Click to view available options
Anzahl Schubfächer:
2
3
Keine
Anzahl Einschübe:
1
Keine
Abmessungen (T x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17362109
Marke: Köttermann 31500097
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieser offene, mobile Schrank bietet vielseitigen Stauraum mit offenem Frontdesign.
  • Vielseitiger Stauraum
  • Mobil mit verriegelbaren Rädern
  • Das offene Design ermöglicht einen einfachen Zugriff auf gelagerte Gegenstände
  • Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Farbe Weiß
Schranktyp Mobil
Abmessungen (T x B x H) 500 x 1200 x 740 mm
Türtyp Keine
Ausführung Epoxidbeschichtet
Rahmenmaterial Stahl
Anzahl Türen Keine
Anzahl Schubfächer Keine
Anzahl Einschübe Keine
Gewährleistung Keine
Radtyp Kunststoff mit Bremsen
Mit Laufrollen Ja
Material Stahl