Få mere at vide
Få mere at vide
Köttermann Offener, mobiler Schrank
Klik for at se tilgængelige muligheder
Anzahl Schubfächer:
2
3
Keine
Anzahl Einschübe:
1
Keine
Abmessungen (T x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Das offene Design ermöglicht einen einfachen Zugriff auf gelagerte Gegenstände
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Weiß |
| Schranktyp | Mobil |
| Abmessungen (T x B x H) | 516 x 450 x 590 mm |
| Türtyp | Keine |
| Ausführung | Epoxidbeschichtet |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Anzahl Türen | Keine |
| Anzahl Schubfächer | 3 |
| Anzahl Einschübe | Keine |
| Gewährleistung | Keine |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion