Learn More
Köttermann Offener, mobiler Schrank
Click to view available options
Anzahl Schubfächer:
2
3
Keine
Anzahl Einschübe:
1
Keine
Abmessungen (T x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Das offene Design ermöglicht einen einfachen Zugriff auf gelagerte Gegenstände
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Schranktyp | Mobil |
| Abmessungen (T x B x H) | 500 x 900 x 590 mm |
| Türtyp | Keine |
| Ausführung | Epoxidbeschichtet |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Anzahl Türen | Keine |
| Anzahl Schubfächer | Keine |
| Anzahl Einschübe | Keine |
| Gewährleistung | Keine |
| Mehr anzeigen |