Learn More
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15514070
|
Fisherbrand™
88861026 |
EU-, UK-, CN-Stecker | CE |
895.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Flache Bauweise: Nimmt weniger Platz in Anspruch und passt leicht in die meisten Abzugshauben und Inkubatoren. Der Kunststoffboden ist sehr strapazierfähig.
- Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, mit der der Anwender den Kippwinkel von 1 bis 15° mühelos einstellen kann, während das Gerät arbeitet. Die präzise Drehzahlregelung sorgt für eine gleichmäßige, langsame Bewegung bis zu geringen Drehzahlen von 1 U/min.
- Arbeitsspeicher Es werden die letzten Anwendereinstellungen angezeigt, auch nach Ausschalten des Geräts.
- Fährt mit der zuletzt eingestellten Drehzahl und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- LED-Anzeigen: Bedienelemente des Berührungsbildschirms mit leicht ablesbaren LED-Anzeigen für Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch nach Ausschalten des Geräts.
- Anwendungen: Färben und Entfärben von Gelen, Hybridisierungsverfahren, Hämatologie und Blotting-Technik
Garantie
2 Jahre
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Open Air Schüttler