Learn More
Honeywell Safety Products™ OP-TEMA Schutzbrille
Artikelnummer. 11856900
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Kratzfest
Artikelnummer. 11856900
Marke: Honeywell Safety Products™ 1000020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Preisgünstiger Augenschutz mit umfassenden Funktionen. Die Honeywell Safety Products™ OP-TEMA Schutzbrille blockiert UV-Strahlen und bieten Schutz bei mechanischen Arbeiten wie Schleifen, Drehen und Fräsen.
  • Preisgünstiger Schutz für maximalen Nutzen.
  • Leichte Vollsicht-Gläser.
  • Integriertes gegossenes Stegelement.
  • Weicher, einstellbarer Nasenbügel.
  • Einstellbare Bügellänge und anpassbarer Brillenglaswinkel.
  • Abriebfeste Gläser aus Polycarbonat
  • Verstellbare, abreißbare Flexicord-Halterung.
  • Mehr Sicherheit und Komfort in aktiven Arbeitsumgebungen.
  • Einzigartiges Design mit Gläsern mit 9 Basiskrümmung.
  • Hervorragende optische Eigenschaften und vollständiger Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC0723 , EC-Bescheinigungsnummer EC0723
Linsenbeschichtung Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwaltung
Rahmenfarbe Weinrot
Enthält Verstellbare, abbrechbare Flexicord-Halterung
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Nylon
UV-Schutz UV400.