Learn More
Honeywell™ Op-Tema Schutzbrille
Click to view available options
Klare Linse, schwarzer Rahmen
Beschreibung
- Für die allgemeine Verwendung und zum Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Geeignet für mechanische Arbeiten (Schleifen, Drehen, Fräsen usw.).
- Polycarbonat-Gläser bieten 99.9 % UV-Schutz bis 380 nm.
- Preisgünstiger Schutz für maximalen Nutzen
- Leichte Vollsicht-Linsen
- Integriertes gegossenes Stegelement
- Weicher, einstellbarer Nasenbügel
- Einstellbare Bügellänge und anpassbarer Brillenlinsenwinkel
- Abriebfeste Linsen aus Polycarbonat
- Verstellbare, abbrechbare Flexicord-Halterung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: EC0723, EC-Bescheinigung EC0723 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s), mechanische Arbeiten wie Schleifen, Drehen, Fräsen |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Enthält | Abreißbare Flexicord-Halterung |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon |
UV-Schutz | UV400. |