Learn More
Kolmi Hopen™ OP-Air™ Typ II chirurgische Masken mit Ohrbügel
Plissierte medizinische Maske mit beschlagfreiem Nasenclip für Mitarbeiter im Gesundheitswesen bei chirurgischen Eingriffen.
Marke: Kolmi Hopen™ M14301-30
5.56 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.70500kg
Beschreibung
- Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
- Zwei breite und bequeme Gummibänder
- Sehr weiche Polypropylen-Kanten
- Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
- Integrierte Nasenleiste.
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medizinisch |
Ohrschlaufen | |
Vergrößert | |
Ja | |
60 Packungen |