Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Typ II Medizinische Maske mit Bändern und Innenschicht aus Zellulose
Medizinische Masken zum Anbinden für den Einsatz im Gesundheitswesen.
Marke: Kolmi Hopen™ M24101-30
5.74 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.42000kg
Beschreibung
- Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
- Schichten (innen bis außen): Nassgelegte Zellulose, schmelzgeblasenes Polypropylen, spinngebundenes Polypropylen
- Weiche, Maskenbänder und -kanten aus Vlies
- Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
- Integrierte Nasenleiste.
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medizinisch |
Binder | |
Vergrößert | |
Ja | |
50 Packungen |