Learn More
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance Masks
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Op Air Pro Oxygen FFP3 masks are easy to put on with high breathability due to high quality raw material. Made with the Mass Balance approach from recycled materials.
33.75 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Branche |
Modell | Pouch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17724799
![]() |
Kolmi™
M53114S-WH-MB |
M |
33.75 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17714799
![]() |
Kolmi™
M53014S-WH-MB |
Groß |
33.75 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Filtering half mask, efficiency class FFP3 NR D developed to protect against solid and liquid aerosols and particles
- Type IIR certified, it protects the environment against droplets emitted by the wearer and it protects from potential body fluid splashes
- Knitted headloops ultrasonically welded for optimal comfort
- Fits perfectly to face to limit inward leakage thanks to its shape and soft materials
- Hypoallergenic and has been dermatologically tested
- Packaged in individual polybags
- Made in France
Spezifikation
EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 | |
Weiß | |
Branche | |
Pouch |