Learn More
Tocris Bioscience™ ONO AE3 208
High affinity and selective EP4 antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 3565/10
229.80 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18751098
  • 291.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ONO AE3 208 is a high affinity and selective EP4 receptor antagonist (Ki values are 1.3, 30, 790 and 2400 nM for EP4, EP3, FP and TP receptors respectively). Displays no affinity for EP1, EP2, DP or IP receptors (Ki >10 μM). Inhibits PGE2-induced IL-8 production in colonic epithelial caco-2 cells and attenuates PGE2 inhibition of natural killer T cell activation. Suppresses recovery from experimentally-induced colitis and stimulates CD4+ T cell proliferation in C57BL/6 mice. Also reduces metastasis of mammary tumor cells in a murine model of breast cancer. Orally active.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
ONO AE3 208
ONO AE3 208
10 mg
404.43
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke