Learn More
Buerkle™ LiquiSampler™
LiquiSampler für Flüssigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme. Probenahme aus Fässern, Tanks, Silos, Gewässern. Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser.
Marke: Buerkle™ 5330-1060
206.53 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
LiquiSampler der Probensammler für Flüssigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme.
Probenahme aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos, Gewässern. Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser.
Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar einfach.
- Praktische Druckknopf-Einhandbedienung
- Mit Abstreifring zur Tiefenmarkierung und Reinigung
- Transparent
- Lieferbar in PTFE/FEP oder PP transparent
- Zielpunkt- Allschicht- und Bodenprobe möglich
Anwendung:
Allschichtprobe
- LiquiSampler mit gedrücktem Druckknopf langsam in Flüssigkeit einstechen.
- Druckknopf los lassen, dadurch schließt das Ventil.
- LiquiSampler zurückziehen und Probe entnehmen.
Zielpunktprobe/Bodenprobe
- LiquiSampler mit geschlossenem Ventil bis Zielpunkt/Boden einstechen.
- Druckknopf drücken – Flüssigkeit fließt ein.
- Druckknopf los lassen, dadurch schließt das Ventil.
- LiquiSampler zurückziehen, Probe entnehmen.
Spezifikation
LiquiSampler | |
Abstreifring | |
150 mL | |
DIN EN ISO 15528 | |
32 mm |
Polypropylen | |
Druckknopf-Einhandbedienung | |
Durchsichtig | |
Probenahme aus offenen und geschlossenen Behältern, Fässern, Tanks, Silos und Wasserläufen, Punkt-Probenahme, Allschicht- und Bodenprobenahme, geeignet für Lebensmittel | |
60 cm |