Learn More
Thermo Scientific™ ONE Bouillon-Base Salmonella
Artikelnummer. 15832347
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15832347
Marke: Thermo Scientific™ CM1091T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Anreicherung und Rückgewinnung von Salmonella spp. In einem einzigen Schritt mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella-Base.
Anreicherung und Rückgewinnung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in einem einzigen Schritt mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon Salmonella-Base, wenn sie mit dem Thermo Scientific Oxoid ONE Bouillon Salmonella-Auswahlspplement (SR0242) zubereitet werden.
ONE Bouillon Salmonella-Base ist ein sehr nahrhaftes und selektives Medium, das die Genesung von Salmonella-Arten innerhalb von 16 bis 20 Stunden ermöglicht. ONE Bouillon Salmonella-Base erfordert nur einen einzigen Anreicherungsmediumsschritt. Nach der Inokulation auf den Thermo Scientific™  Brilliance™ Salmonella Agar und den Thermo Scientific Oxoid Salmonella Latex Test bildet sie die Oxoid™ Salmonella Precis-Methode™, die die Zeit für das Ergebnis im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden verkürzt. Die Oxoid Salmonella Precis-Methode ist AFNOR-validiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung ONE Bouillon-Base Salmonella
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 5 kg
Spezies Salmonella