Learn More
Thermo Scientific™ ONE Bouillon-Base Salmonella
Código de producto. 13285919
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
5 kg
missing translation for 'unitSize'
500 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13285919
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ CM1091B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Anreicherung und Rückgewinnung von Salmonella spp. In einem einzigen Schritt mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella-Base.
Anreicherung und Rückgewinnung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in einem einzigen Schritt mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon Salmonella-Base, wenn sie mit dem Thermo Scientific Oxoid ONE Bouillon Salmonella-Auswahlspplement (SR0242) zubereitet werden.
ONE Bouillon Salmonella-Base ist ein sehr nahrhaftes und selektives Medium, das die Genesung von Salmonella-Arten innerhalb von 16 bis 20 Stunden ermöglicht. ONE Bouillon Salmonella-Base erfordert nur einen einzigen Anreicherungsmediumsschritt. Nach der Inokulation auf den Thermo Scientific™  Brilliance™ Salmonella Agar und den Thermo Scientific Oxoid Salmonella Latex Test bildet sie die Oxoid™ Salmonella Precis-Methode™, die die Zeit für das Ergebnis im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden verkürzt. Die Oxoid Salmonella Precis-Methode ist AFNOR-validiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung ONE Bouillon-Base Salmonella
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Spezies Salmonella
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado