Learn More
Fisherbrand™ omniPAGE Vertikal-Elektrophoresesystem
Geeignet für die Trennung von Proteinen in Polyacrylamidgelen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12347257
  • 630.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochdurchsatzfähig
  • Schnelles Gießen
  • Umkehrbare Kämme dienen als Positionierungsindikatoren. Das hilft bei der Pipette-Well-Ausrichtung und vermeidet Fehler beim Laden von Proben.
  • Austauschbare modulare Einsätze für Plattengele, 2-D-Elektrophorese und Elektro-Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Vertikale Elektrophoresesysteme
omniPAGE Mini, 10 x 10 cm Dual, 2 Sätze Glasplatten, verbundene Distanzstücke (1 mm dick), 2 x 12 Proben, Kämme (1 mm dick), einschließlich Gießer, externer Gießständer
0,06 bis 0,32 gal.
13 x 19 x 15 cm (5,12 x 7,48 x 5,90 in.)
1,8 kg
B x H: 8 x 8,5 cm (3,15 x 3,35 in.)
2 bis 4
250 bis 1.200 ml
3,97 lb.